Fortfahren mit
406481
Siliziumphthalocyanindihydroxid
Dye content 75 %
Synonym(e):
Dihydroxy(phthalocyaninato)silicon, Dihydroxysiliconphthalocyanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H18N8O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.62
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 75%
λmax
672 nm
SMILES string
O[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H18N8O2Si/c41-43(42)39-29-21-13-5-6-14-22(21)31(39)37-27-19-11-3-4-12-20(19)28(34-27)38-32-24-16-8-7-15-23(24)30(40(32)43)36-26-18-10-2-1-9-17(18)25(33-26)35-29/h1-16,41-42H/b35-25-,35-29-,36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-
InChI key
IKEIGECHKXPQKT-GMKHRMEJSA-N
Application
  • Structural determination, characterization and computational studies of doped semiconductors base silicon phthalocyanine dihydroxide and dienynoic acids: This paper explores the chemical doping of silicon phthalocyanine dihydroxide and its interaction with dienynoic acids (Vergara et al., 2024).
  • Facile fabrication of silicon (IV) phthalocyanine-embedded poly (vinyl alcohol)-based antibacterial and antifouling interfaces: This research focuses on the fabrication and application of silicon phthalocyanine dihydroxide in antibacterial and antifouling interfaces (Strokov et al., 2020).
  • … 2-ethoxy substituted as well as axially (4-phenylpiperazin-1-yl) propanoxy-disubstituted silicon phthalocyanines and their electrochemistry: This paper details the synthesis and electrochemical properties of silicon phthalocyanine dihydroxide and its derivatives (Biyiklioglu and Alp, 2015).
  • Methylsilicon phthalocyanine hydroxide doped PVA films for optoelectronic applications: This study examines the properties of methylsilicon phthalocyanine hydroxide in doped PVA films for optoelectronic uses (Qashou et al., 2019).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
287768406538
description
Dye content 75 %
description
Dye content ~85 %
description
Dye content 80 %
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Dye content, 75%
composition
Dye content, ~85%
composition
Dye content, 80%
λmax
672 nm
λmax
702 nm
λmax
785 nm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)