Merck
432261
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-cyclohexyl-1-propanol -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanol -hydrochlorid, 3-Cyclohexyl-L-alaninol
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH2CH(NH2)CH2OH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.71
Beilstein:
5288995
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
InChIKey
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
Anwendung
Used in the synthesis of renin inhibitors.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J R Luly et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(12), 2264-2276 (1988-12-01)
The synthesis of diol-containing renin inhibitors has revealed that a simple vicinal diol functionality corresponding to the scissile Leu-Val bond in human angiotensinogen is capable of imparting inhibitory activity at a comparable or higher level than either the corresponding aldehyde