432156
Erbium(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Erbium trifluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: erbium
SMILES String
F[Er](F)F
InChI
1S/Er.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges