Merck
431044
Sigma-Aldrich
(Heptafluorpropyl)trimethylsilan
97%
Synonym(e):
1-(Trimethylsilyl)-heptafluorpropan
Größe auswählen
1 G
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 118,00
About This Item
Lineare Formel:
CF3CF2CF2Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.21
Beilstein:
1769415
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 118,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.324 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
Dichte
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F7Si/c1-14(2,3)6(12,13)4(7,8)5(9,10)11/h1-3H3
InChIKey
PKLASFRWKXWKII-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Geeignet für die Synthese von perfluoralkylierten Verbindungen [1] und Heptafluor-n-propyl Derivaten von Phosphor und Silizium.[2]
Reactant involved in:
  • Trifluoromethylation of arenes
  • Nucleophilic addition followed by intramolecular aza-Michael reactions
  • Perfluoroalkylation of carbonyl compounds, aldimines and other organic substrates
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J. Ind. Chem. Soc., 55, 1254-1254 (1978)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 984-984 (1991)
Eleonora Perego et al.
Lab on a chip, 21(4), 735-745 (2021-01-26)
Despite the importance for cellular processes, the dynamics of molecular assembly, especially on fast time scales, is not yet fully understood. To this end, we present a multi-layer microfluidic device and combine it with fluorescence fluctuation spectroscopy. We apply this