Fortfahren mit
419982
Triethyl-(trifluormethyl)-silan
98%
Synonym(e):
(Triethylsilyl)-trifluormethan, (Trifluormethyl)-triethylsilan
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)3SiCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.27
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4242161
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
902489488712367265
assay
98%
assay
≥95%
assay
99%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
-
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
refractive index
n/D 1.496
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.859 g/mL
density
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
bp
-
bp
54-55 °C (lit.)
bp
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
32.0 °F - closed cup
flash_point_c
0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)