Fortfahren mit
452807
Trichlor(3,3,3-trifluorpropyl)silan
97%
Synonym(e):
3,3,3-Trifluorpropyl-trichlorsilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3CH2CH2SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.50
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-744-2
Beilstein/REAXYS Number:
1748876
MDL number:
Assay:
97%
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
density
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, silyl
SMILES string
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
InChI key
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane can be used as a precursor for the preparation of:
  • Fluorinated polyhedral oligomeric silsesquioxane (F-POSS) by base-catalyzed condensation.        
  • 3,3,3-Trifluoropropyltrimethoxysilane by alcoholysis reaction with methanol.
It can also be used as a silanizing agent to coat the inner surface of pipettes in order to investigate the electrical charging of droplets discharged from the micropipette.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
91877440116
description
97%
description
≥97.0% (GC)
description
97%
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.355
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
bp
144 °C (lit.)
bp
205 °C (lit.)
functional group
fluoro, silyl
functional group
fluoro, silyl
functional group
silyl
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.7 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
45.4 °C - closed cup - (own results)
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)