Merck
43081
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylhydroxymethyl)-benzoesäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-(α-Hydroxybenzhydryl)-benzoesäure, α,α-Diphenyl-α-hydroxy-p-toluylsäure
Größe auswählen
1 G
€ 165,00
€ 165,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 165,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.34
Beilstein:
2660895
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 165,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
InChIKey
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Precursor of a new trityl linker. It is ideally suited for coupling with TentaGel[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B. Henkel et al.
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)