Merck
211710
Sigma-Aldrich
Trimethylgermaniumbromid
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3GeBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−25 °C (lit.)
Dichte
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for the formation of dienolates of α,β-unsaturated esters.[1] Also useful for methylenecyclopentane annulation reactions.[2]
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3454-3454 (1990)
Journal of Organometallic Chemistry, 373, 143-143 (1989)