Merck
429821
Sigma-Aldrich
(+)-N-Boc-L-α-phenylglycinol
99%
Synonym(e):
(S)-(+)-2-(Boc-amino)-2-phenyl-ethanol
Größe auswählen
1 G
€ 52,00
€ 52,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 52,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.29
Beilstein:
4316842
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 52,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
136-139 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
InChIKey
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)