Fortfahren mit
94665
D-Valin-methylester -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
230-454-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912091
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −15.5±2°, c = 2% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900910
description
≥99.0% (AT)
description
≥97 atom % 13C, ≥90 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
form
crystals
form
solid
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥95% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
-
optical activity
[α]20/D −15.5±2°, c = 2% in H2O
optical activity
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)