427691
3-Iodbenzylbromid
95%
Synonym(e):
α-Bromo-m-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, 3-(Bromomethyl)iodobenzene, m-Iodobenzylbromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
46-51 °C (lit.)
SMILES String
BrCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
InChIKey
BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used in the synthesis of the following:
- meta-substituted phenylalanine derivatives
- N6-substituted aristeromycin derivative
- (N)-methanocarba-N6-(3-iodobenzyl)adenosine
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges