Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
density
0.933 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=C)C[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PGVHQMHLQMUDPY-UHFFFAOYSA-M
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| density 0.933 g/mL at 25 °C | density 0.934 g/mL at 25 °C | density 0.953 g/mL at 25 °C | density 0.939 g/mL at 25 °C (lit.) |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of |
| form solution | form - | form solution | form - |
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
8.6 °F
flash_point_c
-13 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 33324-92-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![4-[Bis(Trimethylsilyl)amino]phenylmagnesiumbromid -Lösung 0.5 M in THF](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/109/860/38618a54-089d-4f50-aacc-61f10c5c12ba/640/38618a54-089d-4f50-aacc-61f10c5c12ba.png)