425931
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)-acetamid
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methacetin-methoxy-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChIKey
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N