Merck
425699
Sigma-Aldrich
Holmium(III)-trifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Trifluormethansulfonsäure Holmium(III)-salz
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3)3Ho
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: holmium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Ho+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ho/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Eine wasserunempfindliche Lewis-Säure für die Aldol-Reaktion von Silylenolethern mit Aldehyden [1]
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination
  • Diels-Alder reactions
  • Stereoselective cycloaddition reactions
  • Benzyl etherification
  • Acceleration of hydrogen-transfer reactions
  • Glycosylation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)