Merck
425672
Erbium(III)-trifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Erbium(III)-triflat, Trifluormethansulfonsäure Erbium(III)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3SO3)3Er
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: erbium, reagent type: inorganic catalyst
SMILES string
[Er+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Er/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
GLQOFBCJADYRKR-UHFFFAOYSA-K
Application
Eine wasserunempfindliche Lewis-Säure für die Aldol-Reaktion von Silyl Enoläthern mit Aldehyden
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)