Fortfahren mit
405345
Lutetium(III)-trifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Lutetium(III)-triflat, Trifluormethansulfonsäure Scandiumsalz Lutetium(III)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 392,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3SO3)3Lu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
622.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
€ 392,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: lutetium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Lu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Lu/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
NRMNRSCGHRWJAK-UHFFFAOYSA-K
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
325783
description
98%
description
99.9% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lutetium
reaction suitability
core: lutetium, reagent type: catalyst
assay
98%
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)