425680
Europium(III)-trifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Europium(III)-triflat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Eu/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable