Wichtige Dokumente
425559
Triphenylbleichlorid
technical grade, 90%
Synonym(e):
Triphenyllead(IV)chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
207 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pb](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Pb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChIKey
RJSSWRDMHBJWKN-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)