425257
Tetramethylammoniumnitrat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.NO3/c1-5(2,3)4;2-1(3)4/h1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
QGPVYHSXZFOSRL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges