Wichtige Dokumente
423599
2-Ethyl-4-methylthiazol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzaldehyde
- 2-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzonitrile
- 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)-pyridine
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)