Merck
42195
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitrophenol
moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.11
Beilstein:
1969398
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97.0% (HPLC)
Qualität
moistened with water
Enthält
~20% water as stabilizer
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C
Löslichkeit
dioxane: soluble 1 g/10 mL
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Oc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H
InChIKey
AKLOLDQYWQAREW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,4-Dinitrophenol is a nitrophenol derivative.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria Angeles Camacho-Ruiz et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(32), 4048-4057 (2020-08-07)
A continuous spectrophotometric assay for the screening of PHB depolymerase activity in microtiter plates was developed. We evaluated crystalline PHB in the suspension and coated it with the addition of a pH indicator to detect the breakage of the ester