Wichtige Dokumente
42170
2,4-Dinitrophenol
technical, moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
α-Dinitrophenol, 2,4-DNP, DNP
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.35 (vs air)
Qualität
technical
moistened with water
Assay
≥97.0% (HPLC)
Enthält
~33% water as stabilizer
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C (lit.)
108-112 °C
SMILES String
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
InChIKey
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?