Wichtige Dokumente
421650
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazinessigsäure
97%
Synonym(e):
(2S,5S)-3,6-Dioxo-5-(phenylmethyl)-2-piperazineacetic acid, Cycloaspartylphenylalanine
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −9.0°, c = 0.9 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
270-272 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
InChIKey
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
Anwendung
- T cell lymphomatoid contact dermatitis: a challenging case and review of the literature.: This review includes discussions on 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one-induced contact dermatitis, providing valuable information for dermatological applications and safety assessments (Knackstedt and Zug, 2015).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)