Merck
418706
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol
98%
Synonym(e):
(5-Ethyl[1,3]dioxan-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-5-ethyl-1,3-dioxane, 5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol, 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol, 5-Ethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Ethyl-m-dioxane-5-methanol, Formaldehyde mono(1,1,1-trimethylolpropane) acetal
Größe auswählen
500 ML
€ 126,00
€ 126,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 126,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 126,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
CCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-7(3-8)4-9-6-10-5-7/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
BGFBWRWYROQISE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Physical properties (such as boiling point, refractive index and density) of 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol have been reported.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 169-169 (2014)