Merck
392081
Sigma-Aldrich
Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphin
Synonym(e):
TTMPP
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3O)3C6H2]3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
532.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COc1cc(OC)c(P(c2c(OC)cc(OC)cc2OC)c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c(OC)c1
InChI
1S/C27H33O9P/c1-28-16-10-19(31-4)25(20(11-16)32-5)37(26-21(33-6)12-17(29-2)13-22(26)34-7)27-23(35-8)14-18(30-3)15-24(27)36-9/h10-15H,1-9H3
InChIKey
JQKHNBQZGUKYPX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Highly basic arylphosphine.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 482-482 (1984)