417440
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C7H4FNO/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3,10H
InChIKey
REIVHYDACHXPNH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2