Wichtige Dokumente
416967
Dipropargylether
98%
Synonym(e):
Dipropinylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
55-57 °C/65 mmHg (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#CCOCC#C
InChI
1S/C6H6O/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2
InChIKey
HRDCVMSNCBAMAM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?