Fortfahren mit
78960
Phenyl-propargylether
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
3-Phenoxy-1-propin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HC≡CCH2OC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-095-5
Beilstein/REAXYS Number:
2040910
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.535
density
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phenoxy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI key
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
678201226610150223
description
technical, ≥90% (GC)
description
97%
description
98%
description
95%
assay
≥90% (GC)
assay
97%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.768 g/mL at 25 °C
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.535
refractive index
n20/D 1.3803
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)