Merck
41687
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluornonanoat
>95%
Synonym(e):
2H,2H,3H,3H-Perfluorpelargonsäure-N-succinimidylester, 3-(Perfluorhexyl)-propionsäure-N-succinimidylester, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluornonansäure-N-succinimidylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8F13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
>95%
mp (Schmelzpunkt)
127-131 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO4/c14-8(15,4-3-7(30)31-27-5(28)1-2-6(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h1-4H2
InChIKey
ATDSDUMFZUDFRA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)