Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
bp
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI key
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description 98% | description 96% |
| assay 96% | assay 95% | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 91-93 °C/2 mmHg (lit.) | bp 92 °C/14 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| mp 26-29 °C (lit.) | mp - | mp 124-127 °C (lit.) | mp - |
| functional group bromo, ether | functional group ether, fluoro | functional group - | functional group chloro, ether |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
102.0 °F - closed cup
flash_point_c
38.89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?