Merck
415340
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromacetophenon -hydrochlorid
96%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4COCH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
ketone
SMILES String
Cl.NCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
InChIKey
ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride is an organic building block useful for chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)