Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 227,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: potassium, reagent type: catalyst
density
1.875 g/mL (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni.H2O/c4*1-2;;;;/h;;;;;;;1H2/q;;;;2*+1;-2;
InChI key
LORCEWUZCQZQEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Electronic Structure: Study of the electronic structure of tetracyanonickelate(II) complexes, essential for applications in materials science and coordination chemistry (JJ Oppenheim, BJ McNicholas, J Miller, 2019).
- As a precursor for the synthesis of Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) with high open metal sites density.
- As a precursor in the synthesis of an anion-exchange resin for the removal of residual cyanide complexes in industrial plating wastewater.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description - | description - |
| form powder | form crystalline | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.875 g/mL (lit.) | density - | density - | density - |
| vapor pressure 740 mmHg ( 25 °C)(lit.) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| reaction suitability core: potassium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: potassium | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability core: potassium, reagent type: oxidant |
| application(s) battery precursors | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
339527-86-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?