Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 251,00 € 188,25 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2Pd(CN)4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.69 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
238-520-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystalline
€ 188,25
Listenpreis€ 251,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
crystalline
reaction suitability
core: potassium
SMILES string
O.[K+].[K+].N#C[Pd--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pd/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
InChI key
QLUAZWZFUPSCML-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description - |
| form crystalline | form crystalline | form solid | form crystalline |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: potassium | reaction suitability core: potassium | reaction suitability core: potassium | reaction suitability core: potassium |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?