Merck
414824
Sigma-Aldrich
C-Undecylcalix-[4]-resorcinaren Monohydrat
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C72H112O8 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1123.67
Beilstein:
4290394
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
293-295 °C (lit.)
SMILES String
O.CCCCCCCCCCCC1c2cc(C(CCCCCCCCCCC)c3cc(C(CCCCCCCCCCC)c4cc(C(CCCCCCCCCCC)c5cc1c(O)cc5O)c(O)cc4O)c(O)cc3O)c(O)cc2O
InChI
1S/C72H112O8.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-53-57-45-59(67(75)49-65(57)73)54(42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2)61-47-63(71(79)51-69(61)77)56(44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)64-48-62(70(78)52-72(64)80)55(60-46-58(53)66(74)50-68(60)76)43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3;/h45-56,73-80H,5-44H2,1-4H3;1H2
InChIKey
JKLZYDGPENNXSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)