Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,40 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.860,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
260-633-5
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
composition
ZrO2, ≥40%
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
SMILES string
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H2O.2O.2Zr/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);2*1H2;;;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Application
Basisches Zirkonium(IV)-carbonat kann als Katalysator für Folgendes verwendet werden:
- Meerwein–Ponndorf–Verley-Reduktion von HMF und Furfural
- Eintopfumwandlung von Dihydroxyaceton zu Ethyllactat
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| reaction suitability core: zirconium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zirconium | reaction suitability core: zirconium | reaction suitability core: zirconium, reagent type: catalyst |
| composition ZrO2, ≥40% | composition - | composition - | composition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?