413356
Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amin
technical grade, ≥90%
Synonym(e):
3,3′-Bis-(trimethoxysilyl)-dipropylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
152 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](CCCNCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
InChI
1S/C12H31NO6Si2/c1-14-20(15-2,16-3)11-7-9-13-10-8-12-21(17-4,18-5)19-6/h13H,7-12H2,1-6H3
InChIKey
TZZGHGKTHXIOMN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?