Merck
413089
Sigma-Aldrich
Gallium(II)-chlorid
anhydrous, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Digallium tetrachloride
About This Item
Lineare Formel:
Ga2Cl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gallium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
Cl[Ga]Cl.Cl[Ga]Cl
InChI
1S/4ClH.2Ga/h4*1H;;/q;;;;2*+2/p-4
InChIKey
PWAPABRPCBSKKS-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Applied in the preparation of a novel gallium(I) species terminally coordinated to ruthenium.[1]
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
George N. Harakas et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2704-2707 (1997-06-18)
The reaction of Ru(3)(CO)(12) with Ga(2)Cl(4) in the presence of gallium metal in refluxing toluene, followed by crystallization from tetrahydrofuran, produces Ru{GaCl(THF)(2)}{GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(3).0.5 THF (1) and Ru(2){GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(8) (2) (THF = tetrahydrofuran). The ruthenium atom in 1 has an approximately octahedral coordination
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.