Fortfahren mit
412708
Diethyldibrommalonat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
€ 91,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2C(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-151-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 91,80
Listenpreis€ 108,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
140-143 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10Br2O4/c1-3-12-5(10)7(8,9)6(11)13-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
PFZYFZRUPFUEOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethyl dibromomalonate reacts with sodium methoxide in cyclohexene to afford dibromonorcarane. It also reacts with allyl(pyridine)cobaloximes to afford the corresponding allyl-substituted esters.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
359890347191123986
description
97%
description
technical grade, 90%
description
98%
description
97%
assay
97%
assay
90%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
bp
140-143 °C/18 mmHg (lit.)
bp
105-108 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
66-67 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)