Fortfahren mit
347191
Diethyl-meso-2,5-dibromadipat
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2CH(Br)CO2C2H5]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
65-67 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16Br2O4/c1-3-15-9(13)7(11)5-6-8(12)10(14)16-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
InChI key
UBCNJHBDCUBIPB-OCAPTIKFSA-N
General description
Diethyl meso-2,5-dibromoadipate reacts with N-methylallylamine in the presence of potassium carbonate to yield two diastereomers of diethyl 2-allyl-N-methylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate.
Application
Diethyl meso-2,5-dibromoadipate may be employed as difunctional initiator during n-butyl acrylate (n-BuA) polymerization, leading to α,ω-bromo-poly(n-BuA) having narrow molecular weight distribution. It was also used:
  • as bifunctional atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator
  • as initiator during the solution polymerization of octadecyl ester ether dimer by ATRP
  • in the synthesis of diethyl 2,5-diazidoadipate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
126128143618347256
description
98%
description
-
description
97%
description
99%
assay
98%
assay
-
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
65-67 °C (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
mp
86-90 °C (lit.)
mp
-
functional group
bromo, ester
functional group
ester, ketone
functional group
hydroxyl
functional group
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)