Fortfahren mit
412430
PAMAM-Dendrimer mit Ethylendiamin-Kern, Generation 3.5 -Lösung
10 wt. % in methanol
Synonym(e):
PAMAM G3.5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 664,00
€ 498,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)64
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12927.69
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
sodium carboxylate surface groups
Quality Segment
form
solution
mol wt
generation 3.5
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
10 wt. % in methanol
no. Surface Groups
64
refractive index
n20/D 1.346
bp
65 °C
density
0.81 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
Physical form
Contains 64 surface carboxylate groups
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
412414412422536792
description
10 wt. % in methanol
description
10 wt. % in methanol
description
20 wt. % in methanol
description
5 wt. % in methanol
refractive index
n20/D 1.346
refractive index
n20/D 1.366
refractive index
n20/D 1.367
refractive index
n20/D 1.3378
form
solution
form
solution
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.81 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.863 g/mL at 25 °C
density
0.805 g/mL at 25 °C
bp
65 °C
bp
65 °C
bp
64.7 °C
bp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)