Fortfahren mit
536792
PAMAM-Dendrimer, Ethylendiamin-Kern, Generation 6.5 -Lösung
5 wt. % in methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 803,00
€ 602,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)512
Molekulargewicht:
106196.91
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 602,25
Listenpreis€ 803,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
sodium carboxylate surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 6.5
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
5 wt. % in methanol
no. Surface Groups
512
refractive index
n20/D 1.3378
density
0.805 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
Physical form
Contains 512 surface carboxylate groups.
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
536784470457536768
description
5 wt. % in methanol
description
5 wt. % in methanol
description
5 wt. % in methanol
description
5 wt. % in methanol
concentration
5 wt. % in methanol
concentration
5 wt. % in methanol
concentration
5 wt. % in methanol
concentration
5 wt. % in methanol
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.805 g/mL at 25 °C
density
0.8 g/mL at 25 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C
density
0.807 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.3378
refractive index
n20/D 1.337
refractive index
n20/D 1.337
refractive index
n20/D 1.339
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mol wt
generation 6.5
mol wt
generation 5.5
mol wt
generation 4.5
mol wt
generation 9.0
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)