Fortfahren mit
764604
Polyethylenimin, linear
average Mn 2100, PDI <1.3
Synonym(e):
PEI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH2CH2NH)n
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder or solid
mol wt
average Mn 2100
feature
hydrophilic
mp
59-64 °C
transition temp
Tm 59-64 °C
PDI
<1.3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1CC1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyethylenimin(PEI) ist ein synthetisches kationisches Polymermit hoher Ladungsdichte und Kettenflexibilität. Es ist das am verbreitetstenuntersuchte kationische Polymer für die nichtvirale Abgabe von Nukleinsäuren. LinearesPEI kann ein wirksamer Trägerstoff für ein breites Spektrum der Genmedizin sein, einschließlich für DNA,Plasmide, small interfering RNA und mRNA. Es schützt die DNA vor dersauren Umgebung und gewährleistet die Freisetzung von DNA im Zytoplasma.
Application
  • Wasserlösliches lineares Polyethylenimin als überlegenes bifunktionales Bindemittel für Lithium-Schwefel-Batterien: Demonstriert die Nützlichkeit von wasserlöslichem linearem Polyethylenimin als effektives bifunktionales Bindemittel, das die Zyklusstabilität und Effizienz von Lithium-Schwefel-Batterien verbessert, was für die Weiterentwicklung der Batterietechnologie von entscheidender Bedeutung ist (Liao et al., 2018).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76509003880181978
description
average Mn 2100, PDI <1.3
description
average Mn 10,000, PDI ≤1.3
description
~50% in H2O
description
average Mn ~60,000 by GPC, average Mw ~750,000 by LS, 50 wt. % in H2O
form
powder or solid
form
solid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
59-64 °C
mp
48-53 °C
mp
-
mp
-
mol wt
average Mn 2100
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
Mr 600,000-1,000,000
mol wt
average Mw ~750,000 by LS, average Mn ~60,000 by GPC
transition temp
Tm 59-64 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenimin, linear
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I was wondering if this polymer comes as shown or if they are terminated with primary amine groups?
    1 answer
    1. According to the supplier, the structure is exactly as depicted in the image on this product page.