Merck
408670
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH
98%
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-valin, Fmoc-L-valin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.39
Beilstein:
2177443
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChIKey
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)