Wichtige Dokumente
407984
1,1,3-Tris-(5-tert.-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)-butan
Synonym(e):
4,4′,4′′-(1-Methyl-1-propanyl-3-ylidene)tris[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol]
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
183-190 °C (lit.)
SMILES String
CC(CC(c1cc(c(O)cc1C)C(C)(C)C)c2cc(c(O)cc2C)C(C)(C)C)c3cc(c(O)cc3C)C(C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)