Merck
405884
Sigma-Aldrich
2-Acetamid-2-desoxy-α-D-glucopyranosylchlorid-3,4,6-triacetat
97%
Synonym(e):
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranosylchlorid
Größe auswählen
1 G
€ 170,00
5 G
€ 285,00
€ 170,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,00
5 G
€ 285,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20ClNO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.76
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 170,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +105°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
>214 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Cl)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20ClNO8/c1-6(17)16-11-13(23-9(4)20)12(22-8(3)19)10(24-14(11)15)5-21-7(2)18/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChIKey
NAYYKQAWUWXLPD-KSTCHIGDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)