Merck
859990
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-Desoxy-β-D-Glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetat
98%
Synonym(e):
2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-pentaacetat, Glucosamin-pentaacetat
Größe auswählen
5 G
€ 271,00
€ 271,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 271,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 271,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]24/D +1.7 to +3.0°, c = 10 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
186-189 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChIKey
OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alicja K Antonczak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28795-28800 (2009-08-12)
The ability of Escherichia coli to grow on a series of acetylated and glycosylated compounds has been investigated. It is surmised that E. coli maintains low levels of nonspecific esterase activity. This observation may have ramifications for previous reports that