Merck
400327
Sigma-Aldrich
Lithiumisopropoxid -Lösung
2.0 M in THF
Synonym(e):
Lithium-2-propanolat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: lithium
Konzentration
2.0 M in THF
bp
67 °C
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter