Fortfahren mit
396966
Decamethoniumbromid
Ion-Pair reagent, ≥99%
Synonym(e):
Decamethylen-bis(trimethylammoniumbromid), Decan-1,10-bis-trimethylammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.29
EC Number:
208-772-2
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3728288
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Ion-Pair reagent
Quality Segment
assay
≥99%
mp
263-267 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1260523461H0879
description
Ion-Pair reagent, ≥99%
description
crystalline
description
97%
description
-
assay
≥99%
assay
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Ion-Pair reagent
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
mp
263-267 °C (lit.)
mp
263-267 °C (lit.)
mp
141-143 °C (lit.)
mp
282-285 °C (dec.)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decamethoniumbromid
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)