Fortfahren mit
D1260
Decamethoniumbromid
crystalline
Synonym(e):
Decamethylen-bis(trimethylammoniumbromid), Decan-1,10-bis-trimethylammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 405,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-772-2
Beilstein/REAXYS Number:
3728288
MDL number:
Form:
crystalline
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystalline
Quality Segment
color
off-white
mp
263-267 °C (lit.)
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Application
Decamethonium bromide has been used to induce paralysis in duck embryo.
Biochem/physiol Actions
Nicotinic acetylcholine receptor partial agonist and neuromuscular blocking agent; depolarizes striated muscles and blocks their activity.
Decamethonium serves as a muscle relaxant and is also a neuromuscular blocking agent. It has a molecular weight of 258.4.[1]
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0879396966376426
form
crystalline
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
-
mp
263-267 °C (lit.)
mp
282-285 °C (dec.)
mp
263-267 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decamethoniumbromid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)