Merck
396168
Sigma-Aldrich
Strontiumzirkonat
powder, 10 μm
About This Item
Lineare Formel:
SrZrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.84
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
Partikelgröße
10 μm
SMILES String
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
InChIKey
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)